2-(Methylsulphanyl)-5-phenylpyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33092-1G
APOSOR33092-1GEA 387 EUR
APOSOR33092-1G
2-(Methylsulphanyl)-5-phenylpyrimidine 95%
2-(Methylsulphanyl)-5-phenylpyrimidine
Formula: C₁₁H₁₀N₂S
MW: 202,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00204407
Núm. CAS: 31408-20-5