1-(3-Amino-4-piperidinophenyl)-1-ethanone 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR33178-1G OR33178-5G
APOSOR33178-1GEA 306 EUR
APOSOR33178-1G APOSOR33178-5G
1-(3-Amino-4-piperidinophenyl)-1-ethanone 95%
1-(3-Amino-4-piperidinophenyl)-1-ethanone
Formula: C₁₃H₁₈N₂O
MW: 218.3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00116065
Núm. CAS: 30877-81-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR