4-Methyl-3-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)hexanoic acid, tech
Proveedor: Apollo Scientific
OR33408-1G
APOSOR33408-1GEA 1570 EUR
APOSOR33408-1G
4-Methyl-3-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)hexanoic acid, tech
4-Methyl-3-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)hexanoic acid
Formula: C₁₅H₁₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03305896
Núm. CAS: 866144-55-0