4-[(5-Bromo-2-pyrimidinyl)oxy]benzenecarbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-[(5-Bromopyrimidin-2-yl)oxy]benzonitrile
OR33460-1G
APOSOR33460-1GEA 671 EUR
APOSOR33460-1G
4-[(5-Bromo-2-pyrimidinyl)oxy]benzenecarbonitrile 95%
4-[(5-Bromo-2-pyrimidinyl)oxy]benzenecarbonitrile
Formula: C₁₁H₆BrN₃O
MW: 276.1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03646339
Núm. CAS: 887430-98-0