Methyl-2,5,6-trichloro-4-pyrimidinecarboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR33577-1G
APOSOR33577-1GEA 122 EUR
APOSOR33577-1G
Methyl-2,5,6-trichloro-4-pyrimidinecarboxylate 97%
Methyl-2,5,6-trichloro-4-pyrimidinecarboxylate
Formula: C₆H₃Cl₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025876
Núm. CAS: 89284-85-5