tert-Butyl-4-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR33587-1G OR33587-5G OR33587-25G
APOSOR33587-1GEA 53.8 EUR
APOSOR33587-1G APOSOR33587-5G APOSOR33587-25G
tert-Butyl-4-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate 95%
tert-Butyl-4-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formula: C₁₄H₂₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12912655
Núm. CAS: 135716-08-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR