Ácido 3-hidroxi-2-nitrobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
OR345117-5G
APOSOR345117-5GEA 59.6 EUR
APOSOR345117-5G
Ácido 3-hidroxi-2-nitrobenzoico
Ácido 3-hidroxi-2-nitrobenzoico
Formula: C₇H₅NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017003
Núm. CAS: 602-00-6