2-Bromo-5-chloro-3-hydroxypyridine 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR345241-1G OR345241-250MG OR345241-5G
APOSOR345241-1GEA 136 EUR
APOSOR345241-1G APOSOR345241-250MG APOSOR345241-5G
2-Bromo-5-chloro-3-hydroxypyridine 95%
2-Bromo-5-chloro-3-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃BrClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835245
Núm. CAS: 127561-70-0

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR