5-Bromo-6-hydroxy-2-methylpyrimidin-4(1H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR345716-1G
APOSOR345716-1GEA 186 EUR
APOSOR345716-1G
5-Bromo-6-hydroxy-2-methylpyrimidin-4(1H)-one
5-Bromo-6-hydroxy-2-methylpyrimidin-4(1H)-one
Formula: C₅H₅BrN₂O₂
MW: 205,009 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18427081
Núm. CAS: 4722-76-3