2,5-Dihidroxibenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Gentisic acid methyl ester, Methyl 2,5-dihydroxybenzoate, 2,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester
OR350235-100G
APOSOR350235-100GEA 71.2 EUR
APOSOR350235-100G
2,5-Dihidroxibenzoato de metilo
2,5-Dihidroxibenzoato de metilo
Formula: C₈H₈O₄
MW: 168.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016464
Núm. CAS: 2150-46-1