3-Nitro-o-xileno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR350286-500G OR350286-1KG OR350286-250G
APOSOR350286-500GEA 132 EUR
APOSOR350286-500G APOSOR350286-1KG APOSOR350286-250G
3-Nitro-o-xileno
3-Nitro-o-xileno
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. Ebullición: 244…246 °C
Pto. de fusión: 13…15 °C
Densidad: 1,2129 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007162
Núm. CAS: 83-41-0
UN: 1665
ADR: 6.1,II