2-sec-Butil-3-metoxipirazina
Proveedor: Apollo Scientific
OR350347-25G
APOSOR350347-25GEA 159 EUR
APOSOR350347-25G
2-sec-Butil-3-metoxipirazina
2-sec-Butil-3-metoxipirazina
Formula: C₉H₁₄N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006136
Núm. CAS: 24168-70-5