3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR350454-5G OR350454-1G
APOSOR350454-5GEA 24.8 EUR
APOSOR350454-5G APOSOR350454-1G
3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride 97%
3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
Formula: C7H8ClN3
Pto. de fusión: 194…196 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094642
Núm. CAS: 2881-99-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR