2-(1H-Indol-3-yl)-2-methylpropanoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR350487-250MG
APOSOR350487-250MGEA 221 EUR
APOSOR350487-250MG
2-(1H-Indol-3-yl)-2-methylpropanoic acid 98%
2-(1H-Indol-3-yl)-2-methylpropanoic acid
Formula: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203,237 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17011803
Núm. CAS: 2770-92-5