2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR3569-25G OR3569-5G OR3569-100G
APOSOR3569-25GEA 48 EUR
APOSOR3569-25G APOSOR3569-5G APOSOR3569-100G
2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₅S
Pto. de fusión: 190…193 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01317544
Núm. CAS: 50390-76-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR