4-(2-Naphthyl)phenylboronic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR360155-25G
APOSOR360155-25GEA 194 EUR
APOSOR360155-25G
4-(2-Naphthyl)phenylboronic acid 95+%
4-(2-Naphthyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₆H₁₃BO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09260454
Núm. CAS: 918655-03-5