4-Acridinecarboxylic acid ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370004-100MG OR370004-1G OR370004-250MG
APOSOR370004-100MGEA 78.3 EUR
APOSOR370004-100MG APOSOR370004-1G APOSOR370004-250MG
4-Acridinecarboxylic acid ≥98%
4-Acridinecarboxylic acid
Formula: C₁₄H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21340176
Núm. CAS: 31327-97-6