1-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370025-1G
APOSOR370025-1GEA 333 EUR
APOSOR370025-1G
1-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile ≥98%
1-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
Formula: C₁₂H₁₃N₃
MW: 199,252 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15529068
Núm. CAS: 269726-50-3