N-(8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)benzamide ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370055-100MG
APOSOR370055-100MGEA 525 EUR
APOSOR370055-100MG
N-(8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)benzamide ≥98%
N-(8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)benzamide
Formula: C₁₅H₂₀N₂O
MW: 244,332 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00471181
Núm. CAS: 329738-53-6