3-Bromo-5-nitrobenzoato de etilo 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR3749-1G OR3749-5G OR3749-25G
APOSOR3749-1GEA 65.4 EUR
APOSOR3749-1G APOSOR3749-5G APOSOR3749-25G
3-Bromo-5-nitrobenzoato de etilo 98%
3-Bromo-5-nitrobenzoato de etilo
Formula: C₉H₈BrNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258760
Núm. CAS: 690260-94-7

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR