2,3-Diclorotolueno

Proveedor: Apollo Scientific

OR3752-500G
APOSOR3752-500GEA 125 EUR
APOSOR3752-500G
2,3-Diclorotolueno
2,3-Diclorotolueno
Formula: C₇H₆Cl₂
Pto. Ebullición: 207…208 °C
Pto. de fusión: 4 °C
Densidad: 1,229 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000546
Núm. CAS: 32768-54-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR