2,4-Diclorotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3753-1KG OR3753-500G
APOSOR3753-1KGEA 328 EUR
APOSOR3753-1KG APOSOR3753-500G
2,4-Diclorotolueno
2,4-Diclorotolueno
Formula: C₇H₆Cl₂
Pto. Ebullición: 199…201 °C
Pto. de fusión: –14 to –13 °C
Densidad: 1,246 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000583
Núm. CAS: 95-73-8
EINECS: 202-445-8
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III