1-Benzhydrylazetidin-3-ol 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR3924-100G OR3924-25G
APOSOR3924-100GEA 43.5 EUR
APOSOR3924-100G APOSOR3924-25G
1-Benzhydrylazetidin-3-ol 98%
1-Benzhydrylazetidin-3-ol
Formula: C₁₆H₁₇NO
Pto. de fusión: 106…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00205109
Núm. CAS: 18621-17-5
UN: 3259
ADR: 8,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR