5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3929-1G OR3929-5G
APOSOR3929-1GEA 87 EUR
APOSOR3929-1G APOSOR3929-5G
5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅Cl₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00219832
Núm. CAS: 171850-30-9