2-Bromo-3-chlorobenzaldehyde

Proveedor: Apollo Scientific

OR400100-5G
APOSOR400100-5GEA 88.6 EUR
APOSOR400100-5G
2-Bromo-3-chlorobenzaldehyde
2-Bromo-3-chlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrClO
MW: 219.4600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699536
Núm. CAS: 74073-40-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR