4-Iodo-3-nitrobenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodo-3-nitrobenzoate
OR400138-25G
APOSOR400138-25GEA 127 EUR
APOSOR400138-25G
4-Iodo-3-nitrobenzoato de metilo
4-Iodo-3-nitrobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆INO₄
MW: 307.04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08064223
Núm. CAS: 89976-27-2