3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR400242-250MG OR400242-5G
APOSOR400242-250MGEA 29 EUR
APOSOR400242-250MG APOSOR400242-5G
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid 97%
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₄O₂Si
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28040529
Núm. CAS: 16116-82-8

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR