3-Iodo-4-nitrofenol

Proveedor: Apollo Scientific

OR400409-5G
APOSOR400409-5GEA 130 EUR
APOSOR400409-5G
3-Iodo-4-nitrofenol
3-Iodo-4-nitrofenol
Formula: C₆H₄INO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11617270
Núm. CAS: 50590-07-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR