Di(N-succinimidyl) carbonate 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: N-Succinimidyl Carbonate, N,N'-Disuccinimidyl Carbonate, DSC, Di-(N,N'-succinimidyl) carbonate, Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate

OR40045-100G OR40045-250G OR40045-25G
APOSOR40045-100GEA 55.1 EUR
APOSOR40045-100G APOSOR40045-250G APOSOR40045-25G
Di(N-succinimidyl) carbonate 97%
Di(N-succinimidyl) carbonate
Formula: C₉H₈N₂O₇
MW: 256.17 g/mol
Pto. de fusión: 190 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009767
Núm. CAS: 74124-79-1
EINECS: 277-730-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR