Ácido 2-(dimetilamino)benzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR400613-5G
APOSOR400613-5GEA 71.2 EUR
APOSOR400613-5G
Ácido 2-(dimetilamino)benzoico 97%
Ácido 2-(dimetilamino)benzoico
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016496
Núm. CAS: 610-16-2