6-Methylpyrazine-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40068-1G
APOSOR40068-1GEA 29 EUR
APOSOR40068-1G
6-Methylpyrazine-2-carboxylic acid 97%
6-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
MW: 138.1200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08705756
Núm. CAS: 5521-61-9