7-Bromo-5-iodo-1,3-benzoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400680-100MG OR400680-1G
APOSOR400680-100MGEA 128 EUR
APOSOR400680-100MG APOSOR400680-1G
7-Bromo-5-iodo-1,3-benzoxazole
7-Bromo-5-iodo-1,3-benzoxazole
Formula: C₇H₃BrINO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28515360
Núm. CAS: 1845689-86-2