2-Bromo-6-iodobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR400749-5G
APOSOR400749-5GEA 165 EUR
APOSOR400749-5G
2-Bromo-6-iodobenzonitrile
2-Bromo-6-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrIN
MW: 307,9139 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16619725
Núm. CAS: 1245648-93-4