4-Bromo-2-chloro-6-iodoanisole 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR400944-1G OR400944-250MG OR400944-5G
APOSOR400944-1GEA 522 EUR
APOSOR400944-1G APOSOR400944-250MG APOSOR400944-5G
4-Bromo-2-chloro-6-iodoanisole 95%
4-Bromo-2-chloro-6-iodoanisole
Formula: C₇H₅BrClIO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31561245
Núm. CAS: 861083-70-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR