4-Bromo-3-chlorophenylacetylene 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR400945-1G OR400945-250MG
APOSOR400945-1GEA 609 EUR
APOSOR400945-1G APOSOR400945-250MG
4-Bromo-3-chlorophenylacetylene 95%
4-Bromo-3-chlorophenylacetylene
Formula: C₈H₄BrCl
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30086050
Núm. CAS: 313511-09-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR