Methyl 3-Bromo-5-(bromomethyl)benzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR401020-1G OR401020-250MG
APOSOR401020-1GEA 102 EUR
APOSOR401020-1G APOSOR401020-250MG
Methyl 3-Bromo-5-(bromomethyl)benzoate 98%
Methyl 3-Bromo-5-(bromomethyl)benzoate
Formula: C₉H₈Br₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044991
Núm. CAS: 877624-40-3
UN: 3261
ADR: 8,III