4-Phenylcarbamoylbenzeneboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Phenylaminocarbonyl)benzeneboronic acid, 4-Phenylaminocarbonylphenylboronic acid, (4-(Phenylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR4040-5G
APOSOR4040-5GEA 156 EUR
APOSOR4040-5G
4-Phenylcarbamoylbenzeneboronic acid 97%
4-Phenylcarbamoylbenzeneboronic acid
Formula: C₁₃H₁₂BNO₃
MW: 241.05 g/mol
Pto. de fusión: 210…216 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115683
Núm. CAS: 330793-45-8