5-Amino-2-methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: Ethyl 5-amino-2-methylthiazole-4-carboxylate

OR40645-1G
APOSOR40645-1GEA 121 EUR
APOSOR40645-1G
5-Amino-2-methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
5-Amino-2-methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186.23 g/mol
Pto. de fusión: 156…159 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07357418
Núm. CAS: 31785-05-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR