6-Bromo-o-cresol 96%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR40668-25G OR40668-5G OR40668-100G
APOSOR40668-25GEA 241 EUR
APOSOR40668-25G APOSOR40668-5G APOSOR40668-100G
6-Bromo-o-cresol 96%
6-Bromo-o-cresol
Formula: C₇H₇BrO
Pto. Ebullición: 207…210 °C
Pto. de fusión: 16,5 °C
Densidad: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09907876
Núm. CAS: 13319-71-6

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR