4-Bromo-3-iodoanisole 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR40681-1G OR40681-250MG OR40681-5G
APOSOR40681-1GEA 50.9 EUR
APOSOR40681-1G APOSOR40681-250MG APOSOR40681-5G
4-Bromo-3-iodoanisole 95%
4-Bromo-3-iodoanisole
Formula: C₇H₆BrIO
Pto. Ebullición: 124…126 °C/2mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070743
Núm. CAS: 4897-68-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR