3-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR4094-1G OR4094-5G
APOSOR4094-1GEA 29 EUR
APOSOR4094-1G APOSOR4094-5G
3-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₃H₂₀BNO₃
Pto. de fusión: 118…120 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659889
Núm. CAS: 850567-39-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR