Metilo 3-nitrosalicilato

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR41007-25G OR41007-5G OR41007-1G
APOSOR41007-25GEA 109 EUR
APOSOR41007-25G APOSOR41007-5G APOSOR41007-1G
Metilo 3-nitrosalicilato
Metilo 3-nitrosalicilato
Formula: C₈H₇NO₅
Pto. de fusión: 127…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272263
Núm. CAS: 22621-41-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR