Ácido 3-piridinmetabórico 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR4119-25G OR4119-5G OR4119-100G
APOSOR4119-25GEA 31.9 EUR
APOSOR4119-25G APOSOR4119-5G APOSOR4119-100G
Ácido 3-piridinmetabórico 95%
Ácido 3-piridinmetabórico

Note: NMR spectrum must be run in D2O.

Formula: C₅H₆BNO₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00674177
Núm. CAS: 1692-25-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR