2-Piperazinonicotinonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4195-250MG
APOSOR4195-250MGEA 30.6 EUR
APOSOR4195-250MG
2-Piperazinonicotinonitrile 98%
2-Piperazinonicotinonitrile
Formula: C₁₀H₁₂N₄
Pto. de fusión: 76…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190248
Núm. CAS: 84951-44-0
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III