Formamidine hydrochloride 96%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR42146-25G OR42146-100G OR42146-5G
APOSOR42146-25GEA 27.7 EUR
APOSOR42146-25G APOSOR42146-100G APOSOR42146-5G
Formamidine hydrochloride 96%
Formamidine hydrochloride
Formula: CH₄N₂
Pto. de fusión: 84…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012865
Núm. CAS: 6313-33-3
EINECS: 228-639-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR