2-Amino-5-iodopirimidina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42151-25G
APOSOR42151-25GEA 168 EUR
APOSOR42151-25G
2-Amino-5-iodopirimidina 97%
2-Amino-5-iodopirimidina
Formula: C₄H₄IN₃
MW: 221 g/mol
Pto. de fusión: 217…223 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075666
Núm. CAS: 1445-39-2