3-Chloro-4-(dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4217-250MG
APOSOR4217-250MGEA 29 EUR
APOSOR4217-250MG
3-Chloro-4-(dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Chloro-4-(dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BClNO₃
Pto. de fusión: 126…132 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363772
Núm. CAS: 850589-47-8