4-(5-Ethyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42226-1G
APOSOR42226-1GEA 248 EUR
APOSOR42226-1G
4-(5-Ethyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzaldehyde
4-(5-Ethyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19104824
Núm. CAS: 1309875-09-9