7-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Carboxy-7-methoxyquinoline
OR42251-1G
APOSOR42251-1GEA 410 EUR
APOSOR42251-1G
7-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
7-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₃
MW: 203.194 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09787873
Núm. CAS: 474659-26-2