4-Amino-3-cyclopropylpyridine

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR42288-1G OR42288-250MG OR42288-5G
APOSOR42288-1GEA 446 EUR
APOSOR42288-1G APOSOR42288-250MG APOSOR42288-5G
4-Amino-3-cyclopropylpyridine
4-Amino-3-cyclopropylpyridine
Formula: C₈H₁₀N₂
MW: 134.178 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20313017
Núm. CAS: 1338998-82-5

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR